Medien für die hydrophobe Interaktionschromatographie, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Lieferant: Avantor
7182-02EA
0
CHF
7182-02
7182-05
7285-00
7285-01
Medien für die hydrophobe Interaktionschromatographie, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Protein-Aufbereitungs
Protein Purification Resins
Medien auf Basis von Siliziumdioxid, die für die Proteinreinigung auf der Grundlage unterschiedlicher salzinduzierter Hydrophobizität verwendet werden. Der Mischmodus bietet eine einzigartige Selektivität durch seine hydrophobe Wechselwirkung und die Ionenaustauschfunktion.