Vollmasken, X-plore® 5500
Lieferant: Dräger
R55270 R56655
111-0417EA 162 CHF
111-0417 111-0408
Vollmasken, X-plore® 5500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Überall dort, wo Atemschutz bei der Arbeit benötigt wird, bieten die X-plore® 5500 Vollmasken eine optimale Lösung, z.B. für Chemieindustrie, Metall- und Automobilindustrie, Schiffsbau, Wartung, Ver- und Entsorgung. Der doppelte Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet sicheren Schutz und dichten Sitz für die verschiedensten Gesichtsformen. Die großflächige Sichtscheibe ist in zwei Materialien erhältlich: Polycarbonat oder Triplex (sehr kratzfest und besonders chemikalienbeständig).
  • Seitliche, flache Positionierung der Filter sorgt für ein ungestörtes