Reinraum-Klemmbrett TexWrite®
Lieferant: ITW Texwipe
TexWrite®
811-0123EA 910 CHF
811-0123
Reinraum-Klemmbrett TexWrite®
Klemmbretter
Dieses Reinraum-Klemmbrett ist eine ideale, tragbare Schreiboberfläche für die Verwendung in kritischen Umgebungen. Das robuste Klemmbrett besteht aus stabilem Polypropylen und besitzt eine stabile Clipvorrichtung aus Kunststoff. Das feste Rückteil ermöglicht die Verwendung im Stehen. Dieses Klemmbrett ist mit allen Dokumentationsmaterialien von TexWrite® kompatibel.
  • Chemikalienbeständig, korrosionsfest und strapazierfähig
  • Geeignet für Papier-Format 8,5×11" oder A4
  • Hält bis zu 50 Blatt Reinraumpapier
  • Besitzt abgerundete Ecken und keine scharfen Kanten, mit denen Handschuhe oder Kleidung beschädigt werden könnten
  • Unter Reinraumbedingungen verpackt