Reinraum-Klebebänder, PCX™
Lieferant: MICRONOVA
PCX-1RE PCX-2RE PCX-2DB PCX-1YE PCX-2YE PCX-1WH_U PCX-34RE PCX-34WH PCX-2OR PCX-1TR PCX-1OR PCX-3OR PCX-2DG PCX-1BL PCX-1DG PCX-2WH PCX-34WHIR PCX-1DB PCX-1WH
MICRPCX-1REEA 2770 CHF
MICRPCX-1RE MICRPCX-2RE MICRPCX-2DB MICRPCX-1YE MICRPCX-2YE 819-0031 MICRPCX-34RE MICRPCX-34WH MICRPCX-2OR MICRPCX-1TR MICRPCX-1OR MICRPCX-3OR MICRPCX-2DG MICRPCX-1BL MICRPCX-1DG MICRPCX-2WH MICRPCX-34WHIR MICRPCX-1DB MICRPCX-1WH
Reinraum-Klebebänder, PCX™
Klebebänder
Diese Reinraum-Klebebänder bestehen aus LDPE mit Acrylkleber.
  • Zur Etikettierung
  • ZumVerschließen von Wafer-Behältern
  • Zum Überkleben (Schützt Papieraufkleber in Wasserbädern)
LDPE-Klebeband mit geringen Mengen an Halogenen und auswaschbaren Chloriden. Im Reinraum verarbeitet und verpackt. Die Polyethylenfolie und der Acrylkleber verringern das Ausgas-Risiko. PCX weist eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und ein gute Formbarkeit auf. Kann gut auf Polycarbonaten, Glas und Acryl verwendet werden.
Länge: 32,9 m
Verschiedene Farben erhältlich.