PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung
Lieferant: New Pig
PIG® Original DrainBlocker®
NEWPPLRE243EA 1080 CHF
NEWPPLRE243 NEWPPLRE245 121-0050 121-0049 121-0048
PIG® Original DrainBlocker® Kanalabdeckung
Absorptionsmaterial
PIG® DrainBlocker® Abdeckungen sind schnell angebracht und schaffen eine dichte, temporäre Abdichtung über Abflüssen, um das Ablaufen von unerwünschten Flüssigkeiten zu verhindern.
  • Die exklusive New Pig-Formulierung verfügt über eine extrem strapazierfähige, reißfeste Oberschicht, die eine wiederholte Verwendung ermöglicht und Abrieb standhält. Kombiniert mit einer flexiblen, klebrigen Unterschicht dichtet sie Kanalöffnungen ab.
  • Chemiekalienbeständiges Polyurethan widersteht Wasser, Öl und vielen Chemikalien
  • Die flexible Abdeckung passt sich unebenen Oberflächen an und schafft so eine sofortige, temporäre Abdichtung des Abflusses, die Verschmutzung verhindert
  • Die gut sichtbare gelbe Farbe lenkt die Aufmerksamkeit auf die Verschüttung und erhöht so die Sicherheit; die dunkle Farbe der Unterseite verbirgt Schmutz und Dreck
  • Im Gegensatz zu schmutzigen Tonmatten, kann diese Lösung gereinigt und wiederverwendet werden
Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung die Kanalöffnung an jeder Kante um mindestens 8 cm überlappt.
Bitte beachten Auf Grund unterschiedlicher Umwelteinflüsse können sich die physikalischen Eigenschaften des Materials dieses Produktes mit der Zeit je nach Temperatur, Feuchtigkeit und UV Strahlung ändern. Die typische Lebensdauer ist 5 Jahre. Bitte überprüfen Sie das gelagerte Produkt regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Für weitere Informationen und Kompatibilität mit Chemikalien setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support in Verbindung.