Reinraum-Klebebänder, MicroSeal™ CSLB™
Lieferant: MICRONOVA
CSLB-1WH_U CSLB-2WHIR CSLB-236WH CSLB-34WH CSLB-3WH CSLB-3WHIR CSLB-1WHIR CSLB-12WHIR CSLB-34WHIR CSLB-12WH CSLB-1WH
819-0023EA 0 CHF
819-0023 819-0025 819-0157 819-0096 819-0098 819-0105 819-0095 819-0155 819-0158 819-0154 819-0156
Reinraum-Klebebänder, MicroSeal™ CSLB™
Klebebänder
Diese Reinraum-Klebebänder bestehen aus PE mit Acrylkleber.
  • Vorperforiert
  • Perforationen in Abständen von 7,6 cm (3") ermöglichen ein einfaches Aufreißen bei optimalen Längen
  • Polyethylenfolie mit niedriger Dichte und geringer Ausgasung lässt sich sauber entfernen und hinterlässt keine Klebstoffrückstände
  • Beschreibbar mit Faserspitze und Permanentmarkern
  • Aufgewickelt auf einen 3-Zoll-Kunststoffkern ohne Liner, was bedeutet, dass weniger Verpackung und Abfall entsorgt werden müssen
  • Erhältlich in Breiten von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten sind ideal für die