Reinraum-Klebebänder nach Industrie-Standard, EGV™
Lieferant: MICRONOVA
EGV-1WH_U EGV-2OR EGV-2RE EGV-34RE
819-0027EA 0 CHF
819-0027 MICREGV-2OR MICREGV-2RE MICREGV-34RE
Reinraum-Klebebänder nach Industrie-Standard, EGV™
Klebebänder
Diese Reinraum-Klebebänder nach Industrie-Standard bestehen aus vinyl mit Gummikleber.
  • Leichte, industrietaugliche Anwendung
  • Reinraum-Konstruktionen
  • Starke Haftung ohne Klebstoffreste beim Entfernen
  • Mit Reinraumstift beschreibbar
Ein Klebeband für Anwendungen in Reinräumen Im Reinraum verarbeitet. Auf einer Kunststoffrolle aufgerollt und in einer Schutzhülle verpackt.
Länge: 32,9 m
Verschiedene Farben erhältlich.
Zertifizierungen: Entspricht den Spezifikationen PPP-T-66E und CID A-A 1689A.