PIG® HazMat Schlangen zum Absorbieren von Chemikalien
Lieferant: NEW PIG
124CR PIG301
121-0501EA 176 CHF
121-0501 121-0538
PIG® HazMat Schlangen zum Absorbieren von Chemikalien
Absorptionsmaterial
Stoppen sie das Ausbreiten von Säuren und Laugen mit diesen speziell behandelten Schlangen. Speziell für hochkonzentrierte Korrosionsmittel.
  • Absorbiert die größte Auswahl an Säuren, Laugen und unbekannten Flüssigkeiten, selbst solche mit 98% Schwefelsäure und 30% Natronlauge.
  • Chemikalienbeständige Schlangen zersetzen sich nicht und bewirken keine gefährliche Reaktion bei Kontakt mit verschütteten korrodierenden Flüssigkeiten
  • Hervorragend geeignet zum schnellen Eindämmen und Verhinderung der Ausbreitung von ausgelaufenen Chemikalien; zum Eindämmen größerer
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable