Schwingmühle, CryoMill
Lieferant: Retsch
412-0232EA 20500 CHF
412-0232
Schwingmühle, CryoMill
Mühlen
Die Mühle CryoMill ist speziell für Kryogenvermahlungen entwickelt worden und eignet sich ideal für Kunststoffe, temperaturempfindliche Materialien oder Proben mit flüchtigen Inhaltsstoffen. Zu den Anwendungen zählen Zellaufschluss; Kryogen-, Nass- und Trockenvermahlung von harten, mittelharten, weichen, spröden, elastischen oder faserigen Materialien. Der Mahlbecher wird vor und während der Vermahlung durch das integrierte Kühlsystem mit flüssigem Stickstoff bei –196 °C kontinuierlich gekühlt.
  • Endfeinheit liegt durch Stöße und Reibung bei ca. 5 µm
  • Schnelle, effiziente Kryogenvermahlung bei –196 °C; durch das integrierte Kühlsystem mit optionaler automatischer Befüllung ist kein manuelles Kühlen erforderlich
  • Mahlergebnisse mit höchster Reproduzierbarkeit
  • Programmierbare Kühl- und Mahlzyklen sowie digitale Parametervorwahl
  • Die Mühle erlaubt auch den Betrieb ohne Kühlung, was sie universell einsetzbar macht
Dadurch wird die Probe versprödet und flüchtige Bestandteile bleiben erhalten. Durch die Speicherung der Zerkleinerungsparameter werden Routineaufgaben vereinfacht. Die LED-Anzeige gibt Auskunft über den aktuellen Betriebsstatus, z. B. Kühlen und/oder Mahlen. Das Zerkleinerungsprinzip ist mit dem von MM 400 identisch. Mit einer Schwingfrequenz von 25 Hz zerkleinert die CryoMill die meisten Materialien sehr effektiv innerhalb weniger Minuten. Der dominierende Zerkleinerungsmechanismus ist die Prallbeanspruchung, daneben findet aber auch Reibung statt, so dass deutlich höhere Endfeinheiten erreicht werden als mit Vergleichsmühlen für kryogene Vermahlungen. Die CryoMill besitzt eine Mahlstelle für Mahlbecher mit Volumina von 25 ml, 35 ml und 50 ml. Alternativ kann ein Adapter** zur Nutzung eines 5-ml-Mahlbechers** eingesetzt werden.
Bestellinformation: Das System zur automatischen Befüllung, die Mahlbecher und die Mahlkugeln müssen separat bestellt werden. Siehe auch Eintrag 'Mahlkugeln für MM 200 und MM301' für die Auswahl der Mahlkugeln.
Bitte beachten * Abhängig von Probenmaterial und Instrumentenkonfiguration/-einstellungen
** Adapter erforderlich für Verwendung von 2/4-Mahlbechern, Nennvolumen (5 ml)