Zinksulfat Heptahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
P134-33EA 113 CHF
P134-33 P134-38
Zinksulfat Heptahydrat Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinksulfat Heptahydrat
Zertifizierungen: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Formel: ZnSO₄·7H₂O
MDL Number: MFCD00149894
CAS-Nummer: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III