PIG® Universalmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT203 MAT240 MAT412 MAT204 MAT231 MAT135 MAT139 MAT155 MAT216 MAT285 MAT251
121-0521EA 177 CHF
121-0521 121-0523 121-0534 121-0087 121-0094 121-0079 121-0081 121-0084 121-0089 NEWPMAT285 121-0047
PIG® Universalmatten
Absorptionsmaterial
Diese Matten halten 2-mal länger als gewöhnliche Matten und müssen daher nicht so oft gewechselt werden. Sparen Sie Geld mit Matten, die alles aufsaugen und überall eingesetzt werden können.
  • Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem PP machen PIG-Matten außerordentlich stark; reißt und franst nicht bei Sättigung
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und