Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Lieferant: Avantor
7586-02EA 449 CHF
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Harz für die Ionenaustauschchromatographie, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Das J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx Multimodus-Ionenaustauscher-Chromatographieharz (IEX) fungiert als schwaches Kationenaustauscherharz mit verbesserter Selektivität für eine hervorragende Trennung in Prozesschromatographieanwendungen.
Dank einer patentrechtlich geschützten Oberflächenchemie, die eine schwache Kationenaustauschfunktionalität mit schwachen anionischen Austauschstellen und Hydrophilie kombiniert, nutzen die BAKERBOND® PolyABx Multimodus-Kationenaustauschchromatographiemedien ihre einzigartige Selektivität, um eine höhere Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Biopharmazeutika zu ermöglichen.
Das BAKERBOND® PolyABx Ionenaustauscherharz wurde von Avantor nach den hohen Standards unserer J.T.Baker® Markenchemikalien entwickelt und hergestellt. Es kann mit anderen J.T.Baker® BAKERBOND® Harzen verwendet werden, um die Trennleistung Ihrer Chromatographieprozesse zu verbessern.