Augenspülflaschen, Duo
Lieferant: Plum Safety
4801 4800 4861
118-0094EA 326 CHF
118-0094 118-0093 118-0480
Augenspülflaschen, Duo
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Die sterile 0,9 % Natriumchloridlösung eignet sich zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter. Die sterile 4,9 % Phosphatpufferlösung ist ideal zur Neutralisierung von Säuren und Alkali.
  • Mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
  • Auch für die Nachfüllung der Duo-Stationen geeignet
Spülzeit: ~ 2 Min. / 5 Min.
Haltbarkeit: 3 Jahre