Multiparameter-Messgerät (pH/ISE/Leitfähigkeit/DO), Tischmodell, inoLab® Multi 9620 IDS
Lieferant: WTW
1FD560 1FD56C
665-0476EA 3810 CHF
665-0476 665-0560
Multiparameter-Messgerät (pH/ISE/Leitfähigkeit/DO), Tischmodell, inoLab® Multi 9620 IDS
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Digitales Präzisions-Multiparameter-Gerät mit zwei galvanisch getrennten Eingängen für pH/mV, ISE (einschließlich Inkrement-Methoden), Leitfähigkeit und Gelöstsauerstoffmessung. Mit erweiterten GLP-Funktionen.
  • Simultane Messungen mit zwei unabhängigen Messkanälen
  • Anwenderdefinierte Kombinationen von gleichen oder verschiedenen Parametern
  • Kontinuierliche Messkontrolle (CMC) für die Messung im optimalen pH-Bereich
  • Qualitäts-Sensor-Kontrolle (QSC) zeigt den aktuellen Zustand der Elektrode an
  • Digitale Datenverarbeitung und Datenübertragung (GLP-konform) über