VWR®, Halbmikrowaagen mit Ionisator, Serien SM und SMG
Lieferant: VWR Collection
611-3801EA 2960 CHF
611-3801 611-3803 611-3804 611-3806 611-3807 611-3809 611-3810 611-3800 611-4284 611-4294 611-4314 611-4315
VWR®, Halbmikrowaagen mit Ionisator, Serien SM und SMG
Waagen
Halbmikrowaagen mit einer Auflösung von 0,01 mg und integriertem Ionisator, der eine genaue Probenvorbereitung ermöglicht. In den verschiedenen Proben, die im Labor routinemäßig gewogen werden, sammelt sich statische Ladung. Wenn sich diese aufbaut, kann sie das gemessene Gewicht verändern. Durch das Blasen von Ionen neutralisiert der integrierte Ionisator die statische Ladung, und innerhalb von Sekunden kann die Probe gewogen werden. Bei Temperaturänderungen oder nach einem festgelegten Zeitraum (Werkeinstellungen) wird die Waage vom Waagenkalibriersystem automatisch kalibriert. So sind präzise Ergebnisse auch dann sichergestellt, wenn der Anwender die Waage nicht manuell kalibriert hat. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
  • Integrierte Wägesensoren für verbesserte Stabilität und kurze Ansprechzeit
  • Wählbare Filterstufen und Maßeinheiten
  • Kontrollwägung (Alarmfunktion), Gesamtgewicht, Stückzählfunktionen und Dichtebestimmung
  • Automatische interne Kalibrierung und RS232-Schnittstelle als Standard (optionales Werkskalibrierzertifikat)
  • Modelle mit großem Grafikdisplay erhältlich, einschließlich GLP-Verfahren, Zeit/Datum, Rezeptieren mit Datenbank und mehrerer Sprachoptionen
Die Waagen sind mit einer neuen, hochintegrierten elektromagnetischen Zelle ausgerüstet. Alle Modelle verfügen über eine automatische interne Kalibrierung und weisen ein hohes Niveau an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit auf. Diese Halbmikrowaagen von VWR® besitzen dank der fortwährenden intensiven Forschung und den Untersuchungen zur Funktionsweise von Waagen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Zubehörinformationen: Das optionale Tablet-System (611-8683) ist für Modelle geeignet, die mit * gekennzeichnet sind.
Lieferumfang: Netzadapter und Universalstecker für die Verwendung in der EU und in Großbritannien sind im Lieferumfang enthalten. Das optionale Zubehör umfasst ein Dichtebestimmungsset und einen seriellen Drucker.
Bitte beachten Modelle mit dem Zusatz „D“ haben zwei Wägebereiche (Dual Range), ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an, und „C“ steht für ein Kalibrierzertifikat.