Umwälzkühlthermostate mit natürlichem Kältemittel, Minichiller und Unichiller, mit OLÉ-Controller
Lieferant: HUBER
3006.0091.98 3006.0089.98 3006.0090.98 3006.0092.98 3009.0090.98 3010.0050.98 3012.0120.98 3012.0126.98 3012.0142.98 3010.0103.98 3012.0260.98 3052.0012.98 3009.0244.98 3052.0018.98 3051.0020.98 3065.0001.98 3066.0002.98 3066.0003.98 3066.0004.98 3067.0001.98 3009.0200.98 3052.0020.98 3050.0003.98 3052.0024.98 3010.0130.98 3010.0124.98 3051.0018.98 3050.0012.98 3050.0026.98 3051.0003.98 3066.0001.98 3012.0263.98 3079.0006.98
HUBE3006.0091.98EA 8890 CHF
HUBE3006.0091.98 HUBE3006.0089.98 HUBE3006.0090.98 HUBE3006.0092.98 HUBE3009.0090.98 HUBE3010.0050.98 HUBE3012.0120.98 HUBE3012.0126.98 HUBE3012.0142.98 HUBE3010.0103.98 HUBE3012.0260.98 HUBE3052.0012.98 HUBE3009.0244.98 HUBE3052.0018.98 HUBE3051.0020.98 HUBE3065.0001.98 HUBE3066.0002.98 HUBE3066.0003.98 HUBE3066.0004.98 HUBE3067.0001.98 HUBE3009.0200.98 HUBE3052.0020.98 HUBE3050.0003.98 HUBE3052.0024.98 HUBE3010.0130.98 HUBE3010.0124.98 HUBE3051.0018.98 HUBE3050.0012.98 HUBE3050.0026.98 HUBE3051.0003.98 HUBE3066.0001.98 HUBE3012.0263.98 HUBE3079.0006.98
Umwälzkühlthermostate mit natürlichem Kältemittel, Minichiller und Unichiller, mit OLÉ-Controller
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Viele Anwendungen benötigen eine zuverlässige Kühlquelle. Die Umlaufkühler der Unichiller® Serie bieten eine ideale Lösung für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Kühlung in Labor und Industrie. Es stehen mehr als 50 luft- und wassergekühlte Modelle zur Auswahl, mit Kühlleistungen von 0,3 bis 50 kW. Effizientes Energiemanagement für niedrige Betriebskosten und weniger Verbrauch von wertvollem Frischwasser. Diese Umlaufkühler reduzieren den Ressourcenverbrauch und stellen eine Investition dar, die sich schnell auszahlt.
  • Robuste Edelstahlkonstruktion, ideal für einfache Anwendungen
  • Großes OLED-Display
  • Einfache Bedienung durch Menüführung
  • Einfaches Befüllen und Entleeren, mit Füllstandsanzeige
  • USB- und RS232-Schnittstellen
Eine Berechnung der Wasser- und Abwasserkosten zeigt, dass ein Minichiller in einer Arbeitswoche bis zu 48000 Liter Wasser einsparen kann und sich aufgrund des geringen Anschaffungspreises innerhalb kürzester Zeit amortisiert. Die Geräte beanspruchen auf dem Labortisch nur 225x360 mm Platz und eignen sich daher zur Kühlung von Reaktorblöcken, Vakuumpumpen, Rotationsverdampfern oder Wärmetauschern. Minichiller ermöglichen stabile Einsatzbedingungen durch konstante Werte für Temperatur, Druck und Durchflussmengen. Auch für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C sind sie perfekt geeignet. Trotz ihres günstigen Anschaffungspreises sind die Kühler gut ausgestattet und verfügen über eine große Temperaturanzeige, Füllstandsanzeige sowie Status-LEDs für Pumpe, Kühlung und Heizung. Optional ist eine 1-kW-Heizung erhältlich, mit der der Temperaturbereich auf +100 °C erweitert werden kann. Minichiller sind als luft- und wassergekühlte Modelle erhältlich und verwenden natürliche Kältemittel.
Unichiller eignen sich zum Abführen von Wärme aus chemischen Prozessen, Kühlen technischer Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung für Labore. Alle Unichiller sind für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C ausgelegt. Die Aufstellung im Außenbereich ist mit optionalen Wetterschutz- und Winterbetriebspaketen möglich. Für Anwendungen mit hohen Druckverlusten sind Pumpen mit erweiterter Druck- und Förderleistung erhältlich.
Der OLÉ-Controller verbindet modernste Technologie mit einfacher Bedienung. OLÉ-Modelle eignen sich für Routineaufgaben in Forschung und Industrie und sind praxisorientierte Grundausstattungen. Der optionale PT100-Sensoranschluss ist zur Anzeige (nicht Steuerung) z. B. der Prozesstemperatur verfügbar (nur werkseitig montiert erhältlich, Aufpreis).
Saugpumpe max. : 10,5 L/min; 170 mbar (Minichiller 300 OLÉ, 300w OLÉ, 300-H OLÉ, 300w-H OLÉ und 280 OLÉ) und 18 L/min; 400 mbar (Minichiller 600 OLÉ, 600-H OLÉ, 600w OLÉ und 900w OLÉ).
Bestellinformation: Zubehör inbegriffen. Optionales Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung.
Bitte beachten Kälteleistung bei +15; 0; −10 und −20 °C