Weitporige präparative Befüllungen, J.T. Baker® BAKERBOND®
Lieferant: Avantor
7191-00EA 0 CHF
7191-00 7191-02 7191-05 7183-02 7190-02 7190-05 7207-00
Weitporige präparative Befüllungen, J.T. Baker® BAKERBOND®
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Säulenbefüllungen auf Basis von Siliziumdioxid mit hoher Reinigungsleistung für stark hydrophile Peptide und Proteine, basierend auf hydrophoben Eigenschaften und Molekülformen.