SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Lieferant: Avantor
7095-01EA 383 CHF
7095-01 7095-03 7095-09 7095-06
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Phenyl
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen sind Einweg-PP-Säulen, die mit hoch kapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20 µm PE-Fritten vorgepackt sind.
  • Silikatisch
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum oder Überdruck
Allgemeine Anwendungen: Polare aus unpolaren/polaren Lösungsmitteln durch wasserstoffbrückenähnliche Mechanismen.
Diese SPE-Säulen können im Umkehrphasenmodus verwendet werden.