VWR® Powerpette Plus, Pipettierhelfer
Lieferant: VWR Collection
612-3686EA 374 CHF
612-3686 613-4445
VWR® Powerpette Plus, Pipettierhelfer
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.
  • Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit werden über den Fingerauslöser gesteuert
  • Drei Ansaug- und Dispensiermodi
  • Hohe und niedrige Einstellungen verfügen jeweils über eine variable Geschwindigkeit
  • Voll aufgeladener Akku ermöglicht ca. 8 Stunden Dauerbetrieb
  • Die Batteriestandsanzeige leuchtet auf, wenn noch 1 Stunde Energie vorhanden ist
Bietet eine einzigartige Kombination aus präziser Fingerspitzensteuerung und klassischem, geradlinigem Design. Geeignet für kleine und große Hände. Der "Gravity"-Modus ermöglicht eine Benutzung mit TD ("To Deliver")-Pipetten.
Lieferumfang: Standardmäßige Lieferung inkl. 0,45 und 0,2 μm hydrophoben Filtern zum wirksamen Schutz vor Luftkontamination; 2× 1,2 V Nickel-Metallhydrid-Batterien und Universal-Ladegerät.