VWR®, Kryoboxen, mit oder ohne Gittereinsätze
Lieferant: VWR Collection
479-1382EA 401 CHF
479-1382 479-1383 479-1384 479-1385 479-1386
VWR®, Kryoboxen, mit oder ohne Gittereinsätze
Boxen Kryoboxen
Aus weißem Karton.
  • Günstig in der Anschaffung, günstig im Versand, platzsparend im Labor
  • Erhältlich in der meistverkauften Größe mit einer Höhe von 51 mm
  • Quadratisch, Größe unten 129×129 mm, Größe oben 134×134 mm
  • Passt in alle Lagergestellsysteme
Consists of a lid and a base which are delivered flat. Simply by following the instructions on the lid, 1-2-3 and you have a stable, high quality cryobox.