VWR®, Messbecher mit Griff, PMP TPX
Lieferant: VWR Collection
213-0504EA 3.7 CHF
213-0504 213-0505 213-0506 213-0507 213-0508 213-0509
VWR®, Messbecher mit Griff, PMP TPX
Becher
Hergestellt aus PMP, kristallklar.
  • Mit aufgedruckten Graduierungen
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Griff für eine bessere Handhabung
  • Widersteht Temperaturen von 0 bis 121 °C bei durchgehender Verwendung (bis zu 170 °C bei kurze Perioden)
  • Harz entspricht US FDA 21 CFR Anforderungen