VWR®, Becher, niedrige Form, PP
Lieferant: VWR Collection
213-0511EA 5.1 CHF
213-0511 213-0489 213-0490 213-0491 213-0492 213-0493 213-0494 213-0495 213-0496
VWR®, Becher, niedrige Form, PP
Becher
PP, durchscheinend.
  • Aufgedruckte Graduierungen
  • Können im leeren Zustand platzsparend gestapelt werden
  • Widersteht Temperaturen von 0 bis 121 °C
  • Harz entspricht Anforderungen der US FDA 21 CFR
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und außergewöhnlich ‚leicht ablesbare‘ gedruckte Graduierungen.