VWR®, Pipetten-Ladestation, rotierend
Lieferant: VWR
VWR®
613-5747EA 578 CHF
613-5747
VWR®, Pipetten-Ladestation, rotierend
Pipettenständer
Ladestation und Pipettenständer für bis zu fünf elektronische Pipetten.
  • Schützt Instrumente vor Erschütterungen und Kontamination
  • Aufrechte Haltung der Pipette verhindert ein Verteilen der Flüssigkeit innerhalb des Schafts
  • Rotierende Halterung ermöglicht schnellen Zugriff auf jede Pipette
  • Platzsparendes Design für einen organisierten Arbeitsplatz
  • Einrollbares Kabel verhindert Kabelsalat