Färbesystem für Objektträger, StainTray™ M922
Lieferant: Simport Scientific
M922-1 M922-2 M923-1 M923-2
SIMPM922-1EA 583 CHF
SIMPM922-1 SIMPM922-2 SIMPM923-1 SIMPM923-2
Färbesystem für Objektträger, StainTray™ M922
Färbebehälter
Der StainTray M922 ist ein Objektträger-Färbesystem mit hoher Kapazität.
  • Schienen überzogen mit speziellem rutschhemmendem Polymerstreifen, der für festen Halt der Objektträger sorgt
  • Überschüssige Färbelösungen, die von den Objektträgern tropfen, werden am Boden der Wanne aufgefangen
  • Ablassstopfen kann entfernt werden, um den mit Reagenzien gefüllten StainTray zu entleeren
  • Stapelbar, vier Gummifüße für mehr Stabilität der Basis
Geeignet für hämatologische, zytologische und mikrobiologische Laboratorien.