Warnschutz-Pilotenjacken, S266
Lieferant: Portwest
S266ONRM S266ONRXL S266ONRXXL S266ONRS S266ONRL S266ONRXXXL S266YNRXXXL S266YNRL S266YNRM S266YNRS S266YNRXL S266YNRXXL
PRTWS266ONRMEA 89.6 CHF
PRTWS266ONRM PRTWS266ONRXL PRTWS266ONRXXL PRTWS266ONRS PRTWS266ONRL PRTWS266ONRXXXL PRTWS266YNRXXXL PRTWS266YNRL PRTWS266YNRM PRTWS266YNRS PRTWS266YNRXL PRTWS266YNRXXL
Warnschutz-Pilotenjacken, S266
Arbeitskleidung
Diese Jacke besteht aus 300D Oxford-Gewebe-Stoff (300-Denier-Polyestergarn), das sich durch eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit auszeichnet. Die PU-Beschichtung auf der Innenseite macht den Stoff langlebig und wasserdicht, während die Außenseite mit einer wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen ist, die hilft, das Kleidungsstück sauber zu halten.
  • Kontrastierende Pilotenjacke
  • Verdeckte Kapuze, kontrastierender Kragen
  • Funkgerätschlaufe, wetterfeste, verdeckte Handytasche
  • Verstellbare Bündchen für perfekte Passform
  • Gepolsterte Fütterung dient als Hitzestop
  • Wasserdichte, geklebte Nähte sichern 100% Trockenheit
Gewicht: 60 g (Polyesterstoff), 190 g (PU-Beschichtung), 170 g (Polyesterfüllung)
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (Klasse 3-1) GO/RT 3279 (nur Orange).