VWR® INCU-Line® Standard, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-0728EA 2380 CHF
390-0728 390-0729
VWR® INCU-Line® Standard, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit Umluftgebläse verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl und einen Außenmantel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der IL 68R verfügt über eine äußere Glastür, die IL 150R/250R Modelle besitzen eine äußere Stahl- und eine innere Glastür. Alle Modelle verfügen über eine integrierte LED-Lampe, 30-mm-Zugangsöffnung, Echtzeituhr, interne Steckdose, einen internen Speicher (für bis zu 2046 Datenaufzeichnungen) und USB-Anschluss (Hinten) zum Herunterladen der Daten auf einen PC.
  • Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Grafikdisplay, speichert bis zu 3 Programme mit sechs Segmenten
  • Temperaturbereich: +3 bis 70 °C
  • Timer von 1 Minute bis 31 Tage oder Dauerbetrieb
  • Loop-Funktion bis zu 99 Mal oder endlos
  • IL 150R Geräte sind ohne weiteres Zubehör stapelbar
Alle Standardmodelle verfügen über die folgenden Sicherheitsfunktionen:
*Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 mit einstellbarer Über- und Untertemperatur zum Schutz von Proben und Inkubator
*Stromausfall-Kontrollsystem, akustischer und visueller Alarm
*Alarm bei Ausfall des Temperatursensors
*Türverriegelung und Alarm bei offener Tür
*Automatische Diagnosefunktion
Lieferumfang: Inkl. beschichteten Drahteinlegeböden, Testzertifikat (Daten gemessen bei 37 °C) und Basic Control Software zum Herunterladen der Daten vom internen Speicher.