Messzylinder, ohne Graduierung, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213910776 213910879 213911472 213911772 213912477 213913679 213914478 213915474 213916376
SCOT213910776EA 129 CHF
SCOT213910776 SCOT213910879 SCOT213911472 SCOT213911772 SCOT213912477 SCOT213913679 SCOT213914478 SCOT213915474 SCOT213916376
Messzylinder, ohne Graduierung, DURAN®
Zylinder Messzylinder
DURAN®, Boroslikatglas 3.3, klar.
  • Ohne Graduierung
  • Sechskantfuß
  • Fuß mit drei Noppen für erhöhte Stabilität
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788.