Laborgefriergeräte, FROSTER-LABEX®-530/-730
Lieferant: KIRSCH
471-0418EA 13650 CHF
471-0418 471-0417
Laborgefriergeräte, FROSTER-LABEX®-530/-730
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese Labor-Gefriergeräte haben einen explosionsgeschützten Innenraum (eigensicher), und sind mit Umluftkühlung, automatischer, schneller Abtaufunktion und einer RS485-Schnittstelle ausgestattet.
  • Selbst schließende Tür mit Scharnieren rechts
  • Maximierte Temperaturstabilität durch die mikroprozessorgesteuerte Temperatur- und Auftauregelung
  • Membrantastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Speicher für minimale/maximale Temperatur
  • Steuerung und Anzeigesensoren durch Sicherheitsbarrieren geschützt
  • Alarme können über einen potentialfreien Kontakt weitergeleitet werden
  • Extra dicke 70 mm Energie sparende Isolierung
  • Türrahmenheizung und Nivellierfüße
Das Außengehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech (rostfrei) mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Das Interieur besteht aus glattem Aluminium mit farbloser Schutzbeschichtung.
Zertifizierungen: ATEX-94/9/EG-Konformität TÜV-zertifiziert (eigensicher).