Nährmedien in Infusionsflaschen
Lieferant: PHARMAMEDIA DR MULLER
520.S100
540.S100
550.S100
MULL520.S100EA
0
CHF
MULL520.S100
MULL540.S100
MULL550.S100
Nährmedien in Infusionsflaschen
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Fertigmedien in Flaschen für den Sterilitätstest. Die Flaschen haben farbige (rot oder grüne) flip-off Kappen.
- Identifikation und Wachstum von aeroben Mikroorganismen
- Indikatorstreifen auf dem Etikett zum sicheren Autoklavierungs-Nachweis (pink wird zu grau-braun)
- Auslieferung als Kühltransport
- Eindeutige Barcode-Kennzeichnung
Zertifizierungen: Medium gemäß EP und USP
Verpackung: 20 Flaschen auf einer Plastikschale mit Schrumpffolie eingeschweißt.