Labor-Homogensationsbeutel Stomacher®
Lieferant: Seward (FermionX)
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 249 CHF
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Labor-Homogensationsbeutel Stomacher®
Beutel Homogenisationsbeutel
Sämtliche Stomacher® Beutel werden aus reinem Polymergranulat hergestellt, das in einen Schlauch extrudiert wird. Der einzige Verschluss befindet sich unten. Sämtliche Beutel werden bei der Herstellung auf Stomacher® Maschinen chargenweise geprüft und prozessüberwacht. Die Beutel werden auf ein breites Spektrum von Parametern getestet, z. B. Öffenbarkeit, Transparenz und Biegsamkeit sowie Abmessungen und Leistungsmerkmale. Stomacher® Beutel gibt es in vielen Formaten für alle Anwendungen.
  • Aus hochwertigem, lebensmittelechtem Polyethylen
  • Hohe Stoßfestigkeit durch eine Foliendicke
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable