Elektroschutzhandschuhe, Modell E013Y, KLASSE 00
Lieferant: Marigold (Ansell)
E013Y/10 E013Y/9
MARGE013Y/10EA 0 CHF
MARGE013Y/10 MARGE013Y/9
Elektroschutzhandschuhe, Modell E013Y, KLASSE 00
Handschuhe
Diese Isolierhandschuhe aus 100 % Naturgummilatex werden einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren unterzogen, um höchste Flexibilität und Fingerbeweglichkeit zu gewährleisten.
  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung
  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken
  • Die glatte Ausführung unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Arbeiten mit dem Risiko einerMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell CL 00
Beidseitig tragbar / handspezifisch Handspezifisch
Environmentally Preferable
Einweg / wiederverwendbar wieder verwendbar
Oberfläche Smooth
Stulpenart Rollrand