Diese Isolierhandschuhe aus 100% Naturgummilatex werden einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren unterzogen, um höchste Flexibilität und Fingerbeweglichkeit zu gewährleisten.
- Anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung
- Erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken
- Glatte Ausführung unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen
Typische Anwendungsbereiche umfassen: Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥50 V, Elektrounternehmen, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in allen industriellen Umgebungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Nahverkehrsbereich, Wartungs-, Reparatur- und Transmissionsarbeiten im Stromversorgungsbereich, Reparatur von Telefonanlagen in der Nähe von Stromleitungen.
Max. WS-Nutzspannung: 1000 V
Zertifizierungen: Zertifiziert für Säurefestigkeit (Kategorie A), Ozonfestigkeit (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).
Klasse 0, gelb. Bietet Lichtbogenüberschlagschutz der Klasse 1 gemäß EN 61482-1-2.
Kat. III