Probucol ≥98%
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms:
4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
0215637105
0215637110
0215637150
ICNA0215637105EA
205
CHF
ICNA0215637105
ICNA0215637110
ICNA0215637150
Probucol ≥98%
Probucol
Formel:
C₃₁H₄₈O₂S₂ MW: 516,84 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079281 CAS-Nummer: 23288-49-5 |