Mobiler Drucker
Lieferant: Testo
TEST0572.0576EA 484 CHF
TEST0572.0576
Mobiler Drucker
Drucker Document Printers
Konzipiert für den sofortigen Nachweis von Messdaten und für einfache und schnelle Kontrollen beim Transport klimaempfindlicher Güter.
  • Handlicher Drucker
  • Ausdruck der Messwerte am Messort
  • Datenlogger-Anbindung über NFC oder USB
Der Drucker lässt sich über NFC mit den Datenloggern der testo 184-Serie verbinden, die Verbindung des Druckers mit testo 175- und testo 176-Serien geschieht über ein mitgeliefertes USB-Kabel.
Durch den Anschluss des Druckers an Datenlogger der testo 175 - und testo 176-Serie sind auch Ausdrucke von Grafiken möglich.