Zentrifugen, Tischgeräte, gekühlt, 5920 R (IVD-gekennzeichnet)
Lieferant: EPPENDORF
5948000.417 5948000.018 5948000.212 5948000.310 5948000.514 5948000.611 5948000.816 5948000.914
521-2561EA 17820 CHF
521-2561 521-2555 521-2557 521-2559 521-2563 521-2565 521-2569 521-2775
Zentrifugen, Tischgeräte, gekühlt, 5920 R (IVD-gekennzeichnet)
Zentrifugen Tischzentrifugen
Diese Zentrifuge hat eine überlegene Kapazität von bis zu 4×1000 ml, was sie zum idealen Instrument für Anwendungen mit hohem Durchsatz und großen Volumen macht. Sie verfügt über ein leistungsstarkes Kühlsystem mit fortschrittlichem Temperaturmanagement, um Proben sicher aufzubewahren.
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Funktionssicherheit
  • FastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen; FastTemp pro®-Funktion für automatisches Vorkühlen mit vorprogrammierbarer Zeit und Tag
  • Die Dauerkühlung hält die Temperatur nach Ende des Durchgangs konstant – Ihre Proben bleiben gekühlt
  • ECO-Abschaltung nach 8 Stunden (einstellbar) Stillstand sorgt für einen niedrigeren Energieverbrauch und eine höhere Lebensdauer des Kompressors
  • Speichert bis zu 99 benutzerdefinierte Programme; 5 Programmtasten zum einfachen Zugriff auf Routineprogramme
  • Soft-Touch-Deckelverschluss; zwei Deckelpositionen im geöffneten Zustand (halb geöffnet zur leichten Handhabung des Deckels und vollständig geöffnet zum Rotorwechsel)
  • Eppendorf QuickLock®-Kappen und -Deckel zur einfachen Einhandbedienung und schnelles, ergonomisches Deckelschließen
Rotor S-4x1000 Paket mit Bechern für hohe Kapazitäten: Max. 3153×g
Rotor S-4x1000 im Paket mit Platten-/Röhrchen-Bechern: Passend für Röhrchen und Platten, max. 3092×g
Rotor S-4x1000 im Paket mit runden Bechern: Kompatibel mit 1 Liter Flaschen, max. 3428×g
Rotor S-4x750 im Paket mit runden Bechern: Für mittlere Kapazität und hohe Geschwindigkeit, 4816×g
Rotor S-4xUniversal-Large im - Paket mit Universal-Bechern: Passend für Röhrchen und Platten, max. 4402×g