Probengläschen, mit PTFE-beschichteter Schraubkappe, KIMBLE®
Lieferant: DWK Life Sciences
SP60940A-12 SP60940A-8 SP60940A-16 SP60940A-24 SP60940A-4
SCERSP60940A-12EA 425 CHF
SCERSP60940A-12 SCERSP60940A-8 SCERSP60940A-16 SCERSP60940A-24 SCERSP60940A-4
Probengläschen, mit PTFE-beschichteter Schraubkappe, KIMBLE®
Vials
Diese Vials bestehen aus KIMAX® KG-33 Borosilikat-Klarglas (Typ I).
  • PTFE-Verschlüsse oben geschlossen, weiß, montiert
  • Die 16-ml-Größe entspricht den Methoden der EPA 600-Serie