Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-724
Lieferant: Ansell
11-724/9 11-724/10 11-724/8 11-724/11 11-724/7 11-724/6
ANSE11-724/9EA 164 CHF
ANSE11-724/9 ANSE11-724/10 ANSE11-724/8 ANSE11-724/11 ANSE11-724/7 ANSE11-724/6
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-724
Handschuhe
Diese gestrickten, nahtlosen Träger mit INTERCEPT™-Technik-Garn und PU-Innenhandbeschichtung bieten eine hervorragende Flexibilität bei gleichzeitigem Tragekomfort und optimalem Schnittschutz.
  • Bester Schnittschutz seiner Klasse sowie hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen
  • Der unbeschichtete Handrücken sorgt für Atmungsaktivität
  • Die graue Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen
INTERCEPT™ ist eine spezielle Stricktechnik, bei der entwickelte Synthetik- und Naturfasern zu Hochleistungsgarnen vermischt werden. Dies sorgt für einen hohen Schnittschutz bei einem außergewöhnlichen Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
Ideal für die Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen und Primärmontage.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4342B); Kat. II