Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs zur volumetrischen Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
APPC281590.1611EA 208 CHF
APPC281590.1611
Iodmonochlorid-Lösung 0.1 mol/l (0.2N) acc. Wijs zur volumetrischen Analyse
Iodmonochlorid
Formel: ClI
MW: 162,36 g/mol
MDL Number: MFCD00011354
CAS-Nummer: 7790-99-0