Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex®
Lieferant: Ansell
11-948/10 11-948/7 11-948/8 11-948/9 11-947/7 11-947/8 11-947/9 11-947/10 11-947/11 11-948/11
ANSE11-948/10EA 289 CHF
ANSE11-948/10 ANSE11-948/7 ANSE11-948/8 ANSE11-948/9 ANSE11-947/7 ANSE11-947/8 ANSE11-947/9 ANSE11-947/10 ANSE11-947/11 ANSE11-948/11
Industriehandschuhe, ölabweisend, HyFlex®
Handschuhe
Diese nahtlos gestrickten Träger mit Intercept™-Garn sind mit einer ¾-Tauchbeschichtung, oder Nitril-Vollbeschichtung erhältlich.
  • Exzellente Abriebfestigkeit
  • Guter Schnittschutz
  • Sehr gute Griffsicherheit durch die mikroraue Nitril-Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Beschichtung ist beständig gegen Restöle und Fette auf Teilen
Intercept™: Eine spezielle Stricktechnik, bei der entwickelte Synthetik- und Naturfasern zu Hochleistungsgarnen vermischt werden. Dies sorgt für einen hohen Schnittschutz bei außergewöhnlichem Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
Fortix® -Technologie: Dünne, elastische und atmungsaktive Nitrilschaum-Beschichtung. Sie verlängert das Einsatzleben des Handschuhs erheblich und sorgt für einen optimalen Komfort bei abrasiven Anwendungen
Die Ansell Grip-Technology™ sorgt unter schwierigen Arbeitsbedingungen für einen ‚Gecko-ähnlichen‘ Griff.
Die Ripel™-Technologie ist eine flüssigkeitsundurchlässige Schicht in Strickhandschuhen, die selbst einen unerwünschten Hautkontakt mit Ölen oder Schmiermitteln verhindert.
Typische Anwendungsgebiete: Typische Anwendungsbereiche finden sich in der Montage von Metall- und Bauteilen, Luft- und Raumfahrt, Montage von Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Schneiden von kleinen trockenen oder leicht geölten Teilen, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Wartungsarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X42B); Kat. II