Gefrierboxen (Kryoboxen), True North®
Lieferant: HEATHROW
HS120371 HS120372 HS120373 HS120376 HS120388 HS120392 HS120367
HEATHS120371EA 116 CHF
HEATHS120371 HEATHS120372 HEATHS120373 HEATHS120376 HEATHS120388 HEATHS120392 HEATHS120367
Gefrierboxen (Kryoboxen), True North®
Boxen Kryoboxen
True North®-Gefrierboxen (Kryoboxen) wurden im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und bestehen aus einem speziell entwickelten Well- oder Dünnfilm-Polypropylen.
  • Einfach zusammenzubauende Boxen, flach verpackt geliefert
  • Haltbarer als Kartons, da diese nicht feuchtigkeitsempfindlich sind
  • Boxen werden mit Trennelementen geliefert
  • Schimmelresistent
  • Lagerung bis zu Temperaturen von –80 °C (Well-PP-Boxen)/–196 °C (Boxen aus dünnem PP-Film)
Boxen sind feuchtigkeitsbeständig, was die Gefahr von Schimmelbildung erheblich verringert. Mit seiner überlegenen Haltbarkeit überdauert Polypropylen die Alternativen aus Karton, die anfällig für Erweichung und Staubbildung sind, es lässt sich problemlos mehrmals einfrieren (bis zu Temperaturen von –80 °C) und auftauen.
Dünnfilm-Boxen aus PP können in mechanischen Gefriergeräten und Gefäßen bis zu 196 °C verwendet werden (nur Dampfphase).