Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Schweinefleisch in Nahrungsmittelproben
Lieferant: Q BIOANALYTIC
Sus scrofa (Schwein) halal und koschere Nahrung schließt Schweinefleisch aus. Um sicherzugehen, dass Schweinefleisch in komplexen Nahrungsmitteln wirklich nicht vorkommt, ist es ratsam, sein Vorhandensein mithilfe unseren Echtzeit-Tests zu testen. Positive DNA und alle erforderlichen Komponenten sind im Kit enthalten.
- TaqMan Sonden
- Target im FAM-Kanal
- Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
- Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten