Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von genetisch modifizierten Organismen in Nahrungs- und Futtermitteln.
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RT-91-10 QB-RT-91-50 QB-RT-91-1000
QBIAQB-RT-91-10EA 0 CHF
QBIAQB-RT-91-10 710-1720 707-0043
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von genetisch modifizierten Organismen in Nahrungs- und Futtermitteln.
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Das Real-Time-PCR Screening Kit hat drei verschiedene Targets: 35S-Promoter; NOS-Terminator; CTP2-CP4 EPSPS. Die Tests entsprechen alle der JRC-Richtlinie. Der Vorteil des CTP2-CP4 EPSPS im Vergleich zur FMV-Erfassung besteht darin, dass das verwendete Target künstliche Sequenzen umfasst, die auf natürliche Weise nicht vorkommen, wie die Virussequenz von FMV.
  • TaqMan Sonden
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: GMO-Screening gemäß JRC-Richtlinien.