Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von toxischen Vibrio cholerae
Lieferant: Q-Bioanalytic
710-1768EA 0 CHF
710-1768 710-1767 710-1766 710-1765
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von toxischen Vibrio cholerae
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Kit für das Vibrio cholerae tox Gen (ctx): Experten für Lebensmittelsicherheit, wie die DGHM, empfehlen, Warmwasserfische auf vibrio cholerae zu testen. Mit diesem Echtzeit-PCR-Test haben Sie eine sehr vielseitige Testmethode, unabhängig davon, ob der vorhandene Stamm die Fähigkeit zur Toxinproduktion hat oder nicht. Sie können unseren Echtzeit-PCR-Test für Vibrio cholerae zum Testen des Vorhandenseins der Spezies im Voraus nutzen. Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser nutzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
  • TaqMan Sonden
  • Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel-, Futter- und Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.