Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Vibrio alginolyticus
Lieferant: Q BIOANALYTIC
Vibrio alginolyticus verursacht Augen-, Ohren- und Wundinfektionen. Es kann mithilfe dieses Real-Time-PCR-Tests nachgewiesen werden. Die Analyse kann in Wasser- und Nahrungsmittelproben vorgenommen werden. Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser einsetzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
- TaqMan Sonden
- Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
- Target im FAM-Kanal
- Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
- Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel-, Futter- und Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen oder zur Bestätigung von Bakterienkolonien.