Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Pseudomonas aeruginosa
Lieferant: Q-Bioanalytic
QBIAQB-RT-23-1000EA 0 CHF
QBIAQB-RT-23-1000 QBIAQB-RT-23-250 QBIAQB-RT-23-50
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von Pseudomonas aeruginosa
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Pseudomonas aeruginosa wird normalerweise mit Kulturverfahren getestet. Es kann jedoch mehrere Tage dauern, bis dies Ergebnisse bringt. Dieser Real-Time-PCR-Test kann Ihnen nach wenigen Stunden Ergebnisse liefern, da er DNA-Aufreinigung direkt aus gefiltertem Wasser ohne Voranreicherung nutzt. Sie können diesen Test auch in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung gemäß DIN EN ISO 20837 einsetzen. Das Kit eignet sich auch zur Bestätigung von Bakterienkolonien auf Agarplatten.
  • TaqMan Sonden
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futterproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.