Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von EHEC und Shigella
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RT-99-10 QB-RT-99-50 QB-RT-99-250 QB-RT-99-1000
710-1725EA 0 CHF
710-1725 710-1728 710-1727 710-1726
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis von EHEC und Shigella
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Das Testen auf pathogene E. coli, wie EHEC, EPEC , EIEC usw., kann dazu beitragen, lebensmittelbedingte Infektionen, wie sie 2011 mit dem E. coli-Stamm O104 in Deutschland und dem Stamm O157 an anderen Orten der Welt vorkamen, zu vermeiden. Das Real-Time-PCR-Kit ermöglicht den Nachweis von des stx1-, stx2- und eaeA-Gens, wodurch alle verschiedenen Stämme von pathogenen E. coli abgedeckt sind. Das Kit umfasst auch einen Test auf Shigella. Der Test kann auch zur Bestätigung von Bakterienkolonien genutzt werden.
  • TaqMan Sonden
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel- und Futtermittelproben aus vorangereicherten Kulturen und zur Bestätigung von Bakterienkolonien.