Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis des Allergens Haselnuss in Nahrungsmittelproben
Lieferant: Q-Bioanalytic
QBIAQB-RT-19-50EA 0 CHF
QBIAQB-RT-19-50 QBIAQB-RT-19-1000 QBIAQB-RT-19-250
Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis des Allergens Haselnuss in Nahrungsmittelproben
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Haselnuss ist für eine beträchtliche Anzahl von Personen allergen. Mithilfe von DNA-basierten Tests können auch verarbeitete Nahrungsmittelproben getestet werden. Unser Real-Time-PCR-Test weist die erforderliche Nachweisgrenze auf, die im Codex Alimentarius festgelegt ist. Das Real-Time-PCR-Kit hat eine Nachweisgrenze von ≤ 20 DNA-Kopien. Die Nachweisgrenze kann durch die Probenmatrix, das Ausmaß der Verarbeitung, die DNA-Präparation und den DNA-Inhalt beeinflusst werden.
  • TaqMan Sonden
  • Target im FAM-Kanal
  • Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
  • Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten