Real-Time-PCR-Kit zum Nachweis des toxischen Vibrio parahaemolyticus
Lieferant: Q BIOANALYTIC
Vibrio parahaemolyticus tox Gen (tdh/trh): Experten für Lebensmittelsicherheit, wie die DGHM, empfehlen, Warmwasserfische auf Vibrio parahaemolyticus zu testen. Mit diesem Echtzeit-PCR-Test haben Sie eine sehr vielseitige Testmethode, unabhängig davon, ob der vorhandene Stamm die Fähigkeit zur Toxinproduktion (tdh/trh) hat oder nicht. Sie können unseren Echtzeit-PCR-Test für Vibrio parahaemolyticus zum Testen des Vorhandenseins der Spezies im Voraus nutzen. Sie können diesen Test in Kombination mit einer entsprechenden Voranreicherung in alkalischem Peptonwasser nutzen, oder Sie können Bakterienkolonien auf Agarplatten bestätigen.
- TaqMan Sonden
- Enthält eine interne Amplifikationskontrolle im HEX-Kanal
- Target im FAM-Kanal
- Enthält UNG zum Schutz vor Reamplifikation
- Positiv- und Negativkontrolle für DNA enthalten
Zertifizierungen: DIN EN ISO 20838 konformer Nachweis in Nahrungsmittel-, Futter- und Wasserproben aus vorangereicherten Kulturen oder zur Bestätigung von Bakterienkolonien.