Standard-Mikroskope, Axio Scope
Lieferant: ZEISS
4300359030000 4900350013000 4900350005000 4900350002000 4300359210000
630-1038EA 2231 CHF
630-1038 ZEIS4900350013000 ZEIS4900350005000 630-1132 630-2580
Standard-Mikroskope, Axio Scope
Mikroskope
Durch seine ungewöhnliche Flexibilität ist das funktionelle Axio Scope universal einsetzbar, besonders bei Routine- und Forschungsanwendungen.
  • Optionen zur Erweiterung des Mikroskops für wachsende Ansprüche
  • Vielseitig und kostensparend für den Benutzer: Nur die benötigten Teile müssen hinzugefügt werden
  • Die Intensitätseinstellung für das Durchlicht wird ergonomisch durch den Fokussiertrieb erreicht
Andere Versionen für Phasenkontrast und Fluoreszenz sind ebenfalls erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Verkaufsniederlassung fürMore Product Information