Cooling circulators, with natural refrigerant
Lieferant: HUBER
2009.0002.01 2010.0002.01 2008.0005.01
461-0142EA 9750 CHF
461-0142 461-0143 461-0564
Cooling circulators, with natural refrigerant
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Diese Umwälzthermostate mit isolierten Kühlbädern sind für eine direkte Temperaturregelung im Bereich von −30 bis +200 °C ausgelegt.
  • Der CC-Pilot® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel).
  • Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (E-grade®-Pakete „Exklusiv“ und „Professional“), in der Basisversion stehen sechs Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch)
  • Die Anzeigeauflösung beträgt 0,1 °C, die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden, und wichtige Informationen können als Großanzeige dargestellt werden (z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur).
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und variabler Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
  • Der Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen. Mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein unbeaufsichtigter Anlauf programmiert werden.
Der CC-Pilot®-Regler ist der vielseitigste Regler mit umfangreicher Funktionalität. Er verfügt über einen TFT-Farbbildschirm, der alle Informationen klar darstellt und hat ein benutzerfreundliches Menüsystem sowie eine RS232-Schnittstelle.
Maximale Pumpenleistung:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar Druck, 25 l/min, 400 mbar (Saugkraft)
Modern and easy to use microprocessor controller with a large temperature display limited to essential functions only. MPC controller features over-temperature alarm and low-liquid level protection. All MPC models also feature a powerful pressure and suction pump for optimum performance.
Comply with DIN 12876 Safety class III, FL
Zertifizierungen: Entspricht DIN 12876, Sicherheitsklasse III, FL
Bitte beachten *Kühlleistung bei 0, −10 und −20 °C